Läs mer
Uvex™ Unilite Thermo Säkerhetshandskar
Produktkod. p-7160283 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15387132 10
15317142 8
15327142 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15387132 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 6059310
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust handskydd för kalla arbetsförhållanden
  • Trots sin extremt robusta beläggning är den uvex Unilite thermo håller sig varm och flexibel även i extrem kyla
  • Materialsammansättningen i två lager av akryl och ny ull säkerställer ett behagligt handklimat och god bärkomfort hela tiden
  • Polymerbeläggning på handflata och fingertoppar som är flexibel vid låga temperaturer
  • Bra grepp i torra och lätt fuktiga områden
  • Mycket bra värmeisolering i direktkontakt med kalla föremål
  • Bra taktil känsla, bra passform, mycket flexibel och bra bärkomfort
  • Certifierad enligt EN 388:2016 (3 1 3 1 X) och EN 511 (0 1 0)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1)
    Belagt område Handflata och fingertoppar
    Beläggningsmaterial Polymer
    Färg Svart
    Exteriör finish Jämna
    Hand Ambidexter
    Material Elastan
    Produkttyp Kyltåliga handskar
    Storlek 10
    För användning med (applikation) Arbeta vid låga temperaturer, kyllager och truckkörning
    Handske manschettstil Sticka
    Liner material Akryl/ ny ull