Läs mer
uvex Unipur 6639 polyuretanbelagda monteringshandskar
Produktkod. 15355662 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15355662 10
17220421 6
15335662 8
15345662 9
15365662 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15355662 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6024810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 SEK
    22.41 SEK / Paket med 1
    Save 96.59 SEK
    81% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Unipur 6639 monteringshandskar är lämpliga för precisionsmekaniskt arbete i torra till lätt fuktiga arbetsmiljöer. Den robusta polyuretanbeläggningen ger nötningsbeständighet, utan att kompromissa med fingerfärdighet eller taktilitet.
  • Polyamidhandskar med polyuretanbeläggning på handflatan och fingertopparna
  • Beläggning erbjuder en hög nivå av nötningsbeständighet
  • Förbättrade greppegenskaper i torra eller lätt fuktiga applikationer
  • Lätt och känslig, idealisk för mekaniskt precisionsarbete
  • Mörkfärgat material döljer smuts och fläckar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Svart
Exteriör finish Jämna
Hand Ambidexter
Material Polyamid
Produkttyp Mekaniska skyddshandskar
Storlek 10
Stil Fullhand-handhandske