Läs mer
Uvex™ Visir 9707
Produktkod. 15326162 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Ramfärg: Svart
Produktkod.
15326162 Ramfärg: Svart
1 options
Produktkod. 15326162 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 9707014
Beräknad leverans: 30-11-2026
Slitstark ansiktsskärm med inbyggt huvudskydd och slagtålig polystyren med huvudskärm.
  • Slagtålig polystyren
  • Inbyggt huvudskydd
  • Synfält CA är tydligt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
Produkttyp Ansiktsskydd
Ram färg Svart
Modell 9707
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Plast
UV-skydd UV380