Läs mer
UVP™ UVG-54 Handhållen UV-lampa, 254nm
Produktkod. 11718221
Change view
Våglängd:
254 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd unitSize
11718221 254 nm Varje
1 options
Produktkod. 11718221 Leverantör UVP™ Leverantörsnummer 95000410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handhållen 6 watt, kortvågig UV-lampa är unikt designad med ett ergonomiskt utformat handtag. UVP™ UVG-54 handhållen UV-lampa, 254nm är en kompakt 230V-enhet designad för användning i steriliserings- och sanitetsapplikationer.
  • Lamporna är lätta för enkel hantering
  • För användning i laboratorie- och lapidära applikationer
  • Slitstarkt plasthus
  • Sex watt, 230V, nätdriven
  • Stativ finns för bänkmontage (man.nr 98-0016-13)
Specifikationer
Spänning 230 V
Wattal 6 W
Våglängd 254 nm
Material för fodral Plast
Mått (L x B x H) 378 x 81 x 64 mm
Elektriska krav 6 W, 230 V, 50/60 Hz
För användning med (applikation) Sterilisering, sanitet och inspektion i laboratorie- och lapidära applikationer
För användning med (utrustning) Lampstativ J-129 (man.nr 98-0016-03)
Höjd (metrisk) 64 mm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderar 254 nm UV-rör (man. nr. 34-0013-01)
Längd (metrisk) 378 mm
Modell UVG-54
Förpackningsmängd 1 st
Bredd (metrisk) 81 mm
Produkttyp Handhållen UV-lampa