Läs mer
UVI 3003, MedChemExpress
Beskrivning
UVI 3003 is a highly selective antagonist of retinoid X receptor (RXR), and inhibits xenopus and human RXRα in Cos7 cells, with IC50s of 0.22 and 0.24 μM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UVI 3003 |
| CAS | 847239-17-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H36O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (229.05 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCCCOC1=C(C2=CC(/C=C/C(O)=O)=CC=C2O)C=C3C(C(C)(CCC3(C)C)C)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.58 |
| Formel vikt | 436.58 |
| Visa mer |