Beskrivning
- Hjälm designad för användning i tuffa miljöer, med utmärkt ventilation och bra synfält.
- Godkänd för användning vid -30 °C.
- Finns i 8 standardfärger (vit, gul, blå, röd, grön, orange, svart, hi-viz grön).
- 3M™ Uvicator™ sensorskiva berättar när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den.
- Mjukt rundad design hjälper till att undvika att delar fastnar i kablar eller grenar.
- Ventilationshål fördelade över en stor yta ger maximalt genomflöde av luft, vilket ökar användarens komfort.
- Huvudselen kan vridas 180° för bättre sikt vid arbete i trånga utrymmen Kort topp ger förbättrad sikt uppåt.
- Kort topp ger förbättrad sikt uppåt.
- Branding och logotyp utskriftsalternativ tillgängliga.
- Utbytbart svettband i läder eller plast.
- Mining lamphållare alternativ tillgänglig.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 397:212+A1:2012 |
| Färg | Orange |
| Produkttyp | Skyddshjälm |
| Kvantitet | 1 st |
| Upphängningstyp | Pinlock |
| Ventilerad | Ventilerad |