Läs mer
3M™ Uvicator™ G3000 skyddshjälm
Produktkod. 15370761 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Hi-vis gul
Klart
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15370761 Rött Varje
15300761 Blått Varje
15320761 Hi-vis gul Varje
15340761 Klart Varje
15350761 Gult Varje
15360761 Orange Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15370761 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000039716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.00 SEK
    213.42 SEK / Paket med 1
    Save 54.58 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 26-01-2027
De Uvicator™ G3000 Skyddshjälm har designats i nära samarbete med industri- och skogsarbetare. Den är avsedd för användning i tuffa miljöer med tuffa krav på effektivt skydd, utmärkt ventilation och maximalt synfält.
  • Hjälm designad för användning i tuffa miljöer, med utmärkt ventilation och bra synfält.
  • Godkänd för användning vid -30 °C.
  • Finns i 8 standardfärger (vit, gul, blå, röd, grön, orange, svart, hi-viz grön).
  • 3M™ Uvicator™ sensorskiva berättar när din hjälm har blivit överexponerad för UV-strålning och det är dags att byta ut den.
  • Mjukt rundad design hjälper till att undvika att delar fastnar i kablar eller grenar.
  • Ventilationshål fördelade över en stor yta ger maximalt genomflöde av luft, vilket ökar användarens komfort.
  • Huvudselen kan vridas 180° för bättre sikt vid arbete i trånga utrymmen Kort topp ger förbättrad sikt uppåt.
  • Kort topp ger förbättrad sikt uppåt.
  • Branding och logotyp utskriftsalternativ tillgängliga.
  • Utbytbart svettband i läder eller plast.
  • Mining lamphållare alternativ tillgänglig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 397:212+A1:2012
Färg Rött
Produkttyp Skyddshjälm
Kvantitet 1 st
Upphängningstyp Pinlock
Ventilerad Ventilerad