Läs mer
Uvinul 3030, TRC
Produktkod. 30457344
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30457344 5 g
1 options
Produktkod. 30457344 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU8503035G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uvinul 3030
CAS 178671-58-4
Molekylformel C69H48N4O8
Kvantitet 5 g
Synonym 1,3-Bis[(2-cyano-3,3-diphenylacryloyl)oxy]-2,2-bis[[(2-cyano-3,3-diphenylacryloyl)oxy]methyl]propane, 1,3-Bis[(2'-cyano-3',3'-diphenylacryloyl)oxy]-2,2-bis-[(2'-cyano-3',3'-diphenylacryloyl)oxy]methyl]propane, UV 3030
InChI formel InChI=1S/C69H48N4O8/c70-41-57(61(49-25-9-1-10-26-49)50-27-11-2-12-28-50)65(74)78-45-69(46-79-66(75)58(42-71)62(51-29-13-3-14-30-51)52-31-15-4-16-32-52,47-80-67(76)59(43-72)63(53-33-17-5-18-34-53)54-35-19-6-20-36-54)48-81-68(77)60(44-73)64(55-37-21-7-22-38-55)56-39-23-8-24-40-56/h1-40H,45-48H2
LEDER O=C(OCC(COC(/C(C#N)=C(C1=CC=CC=C1)\C2=CC=CC=C2)=O)(COC(/C(C#N)=C(C3=CC=CC=C3)\C4=CC=CC=C4)=O)COC(/C(C#N)=C(C5=CC=CC=C5)\C6=CC=CC=C6)=O)/C(C#N)=C(C7=CC=CC=C7)\C8=CC=CC=C8
IUPAC-namn [3-(2-cyano-3,3-difenylprop-2-enoyl)oxy-2,2-bis[(2-cyano-3,3-difenylprop-2-enoyl)oxymetyl]propyl] 2-cyano-3,3-difenylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 1061.14
Formel vikt 1060.3472