Läs mer
Uvinul Ett plus, TRC
Produktkod. 17988414
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17988414 5 g
17989844 100 mg
17908234 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17988414 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU8503005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302776-68-7
Molekylformel C24 H31 N O4
Molekylvikt (g/mol) 397.51
Synonym 2-(4'-Diethylamino-2'-hydroxybenzoyl)benzoic acid hexyl ester, Hexyl 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate, Uvinar A PLUS GRRANULAR, Uvinul A Plus, Uvinul A Plus Granular, Uvinul A+, n-Hexyl 2-(4-diethylamino-2-hydroxybenzoyl)benzoate
IUPAC-namn hexyl 2-[4-(dietylamino)-2-hydroxybenzoyl]bensoat
LEDER CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3
Formel vikt 397.2253
Procent renhet >95%