Läs mer
Uvinul Ett plus, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylaminohydroxybenzoyl hexyl benzoate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 397.2253 |
| Procent renhet | >95% |