Läs mer
Cytiva Monitor UVis-920
Produktkod. 11380192 Handla allt Cytiva Produkter
Förpackningsmängd:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11380192
Brand: Cytiva 11000754
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Olika filtertillbehör gör att monitorn kan täcka våglängder från –200 700 nm utan att byta lampa. Cytiva Monitor UVis-920 är en högprecision, mångsidig, fristående UV-monitor som tillåter känslig, stabil och pålitlig UV/Vis-absorbansdetektering.
Monitor UVis-920 är en högprecision, mångsidig, fristående UV-monitor. Förmonterade filter med hållare placeras med en tryckknappsmekanism. Andra våglängder kan uppnås genom att använda ett lämpligt filter monterat i en tom filterhållare.
Fiberoptiken, tillsammans med flödescellkonfigurationer, täcker ett brett flödesområde för en mängd olika applikationer samtidigt som den ger utmärkt flödescelltillgänglighet.
  • UV/Vis-absorbansdetektering med hög precision över ett brett flödesområde
  • Lätt att använda: ändra våglängden med filtertryckknappsmekanism utan att byta lampa
  • Fristående monitor styrs från ratten och displayen på instrumentet
  • Minskar bandbreddning och ger ett högt signal-brusförhållande
  • Minimalt fotavtryck: 160W x 250D x 200H mm
  • Lågt ljud (< 2 x 10 -4 AU vid 280nm) och låg termisk drift (≤ 2 x 10 -4 AU/h)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ UVis-920 Monitor
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
För användning med (applikation) UV/Vis-absorbansdetektering i våglängder från 200-700 nm
Modell UVis-920
Förpackningsmängd 1 vardera
Inkluderar Exklusive filter och flödescell
Total bredd (metrisk) 160 mm
Tryck 290 psi