Läs mer
UVP UVL-56 Handhållen UV-lampa
Våglängd:
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bekvämt, ergonomiskt utformat handtag
- På/av-brytare sitter på baksidan av lampan
- Lamporna är lätta för enkel hantering
- Slitstarkt plasthus
- Sex watt
Specifikationer
Specifikationer
| Ljuskälla | UV-A |
| Spänning | 230 V |
| Våglängd | 365 nm |
| Material för fodral | Plast |
| Mått (L x B x H) | 378 x 81 x 64 mm |
| Modell | UVL-56 Handhållen UV-lampa |