Läs mer
UVP Batteri 6V
Produktkod. 11805883
Change view
För användning med (utrustning):
UVP Lampa
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11805883 UVP Lampa Varje
1 options
Produktkod. 11805883 Leverantör UVP Leverantörsnummer 45000501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
6V batteri för användning i bärbar UVP UV-lampor
Specifikationer
Produkttyp Uppladdningsbart batteri
För användning med (applikation) Fältanvändning
För användning med (utrustning) UVP Lampa
Inkluderar Mini inbyggd ficklampa
Mått (L x B x H) 9,5 x 2,8 x 9,4 tum. (241 x 71 x 239 mm)
Längd (engelska) 9,5 tum
Längd (metrisk) 241 mm
Bredd (engelska) 2,8 tum
Bredd (metrisk) 71 mm
Höjd (engelska) 9,4 tum
Höjd (metrisk) 239 mm
Vikt (engelska) 4 lb.
Vikt (metrisk) 1.8 kg
Spänning 6 V