Läs mer
UVP Bänk UV-transilluminatorer: 3UV
Beskrivning
Innehåller
UVG 5000 hour long-life filter and hinged UV blocking cover with adjustable height
Kompakt åttawattsmodell med tre UV-våglängder och val av filterstorlekar. Lätt, bärbar.
- Hög UV-effekt och intensitet utan ljusflimmer
- Universell strömförsörjning med snabb lampstart
- Minskad elförbrukning
- Förbättrad gelvisualisering och geldokumentation
Beställningsinfo
Mått (inklusive lock): 5H x 14W x 11,25 tum. D (12,7 x 35,6 x 28,6 cm) (3UV modeller har ytterligare 0,4 tum på höjden)
Certifikat
100-115V-modeller är CSA-godkända.
230V-modeller finns tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Bredd (metrisk) | 35.6 cm |
| Höjd (metrisk) | 13.7 cm |
| Certifikat och efterlevnad | CSA |
| Djup (engelska) | 11 tum |
| Djup (metriskt) | 27.9 cm |
| Höjd (engelska) | 5,4 tum |
| Produkttyp | Bänk UV-transilluminator |
| Bredd (engelska) | 14 tum |
| För användning med (applikation) | Gelelektrofores, DNA-fluorescens, proteinfluorescens |
| Filtreringsområde (engelska) | 7,87 x 7,87 tum. |
| Visa mer |