Läs mer
UVP Blak-Ray™ B-100AP högintensiva UV-inspektionslampor: exponeringslåda
Förpackningsmängd:
1 st
Beskrivning
- Tillverkad av värmebeständig plast
- Cool-Touch™ höljet tillåter användare att hantera lamphuvudet under lång tid
- Har 100 watt långvågig (365nm) glödlampa och ballastbas
- Vid 18 in. (457 mm), producerar den en mycket intensiv UV-strålning på cirka 5 tum. (127 mm) i diameter
- Lamphuvudet roterar 360 grader° när den är fäst vid basen
- Grepphandtaget passar in i transformatorns bas för enkel lampförvaring och handsfree lampanvändning
Specifications
Specifications
| För användning med (applikation) | Fluorescerande små prover |
| För användning med (utrustning) | Blak-Ray™ Modell B-100AP/R lampa |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Produkttyp | Exponeringslåda |