Läs mer
UVP Kompakt och handhållen UV-lampa utbytesrör
Beskrivning
- För användning med 4w och 6w UV-lampor
Specifikationer
Specifikationer
| Ljuskälla | UV-A |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 4 W |
| Våglängd | 365 nm |
| Diameter (engelska) | 0,62 tum. |
| Diameter (metrisk) | 15.8 mm |
| För användning med (utrustning) | EL-serien UV-lampa, 3UV™ lampa, UVGL-25, UVL-21, UVL-23R, UVL-23RW kompakt UV-lampa och medelstora UV-skåp |
| Längd (engelska) | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 134.8 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Visa mer |