Läs mer
UVP Kompakt och handhållen UV-lampa utbytesrör
Produktkod. 11902041
Change view
Våglängd:
254 nm
365 nm
Wattal:
4 W
6 W
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängd Wattal Förpackningsstorlek
11902041 254 nm 6 W Varje
12812979 254 nm 4 W Varje
11786832 365 nm 4 W -
12862979 365 nm 6 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11902041 Leverantör UVP Leverantörsnummer 34001301
Beräknad leverans: 08-12-2026
För användning med 4w och 6w UV-lampor.
  • För användning med 4w och 6w UV-lampor
Specifikationer
Ljuskälla UV-C
Spänning 115 V
Wattal 6 W
Våglängd 254 nm
För användning med (applikation) För användning med kompakt 4-watts UV-lampa
För användning med (utrustning) Kompakt 4-watts UV-lampa
Produkttyp UV lamprör