Läs mer
UVP Kompakt och handhållen UV-lampa utbytesrör
Produktkod. 12812979
Change view
Våglängd:
254 nm
365 nm
Wattal:
4 W
6 W
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängd Wattal unitSize
12812979 254 nm 4 W Varje
11902041 254 nm 6 W Varje
11786832 365 nm 4 W -
12862979 365 nm 6 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12812979 Leverantör UVP Leverantörsnummer 34000301
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
För användning med 4w och 6w UV-lampor.
  • För användning med 4w och 6w UV-lampor
Specifikationer
Ljuskälla UV-C
Spänning 115 V
Wattal 4 W
Våglängd 254 nm
För användning med (utrustning) EL-serien UV-lampa, 3UV™ lampa, UVG-4 mini UV-lampa, UVG-11, UVGL-25 kompakt UV-lampa, DE-1 och DE-4 Memorase™ EPROM suddgummi och medelstora UV-skåp
Längd (engelska) 5,31 tum
Längd (metrisk) 134.8 mm
Förpackningsmängd 1 st
Produkttyp UV lamprör