Läs mer
UVP Kompakt och handhållen UV-lampa utbytesrör
Produktkod. 12862979
Change view
Våglängd:
254 nm
365 nm
Wattal:
4 W
6 W
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängd Wattal Förpackningsstorlek
12862979 365 nm 6 W Varje
12812979 254 nm 4 W Varje
11902041 254 nm 6 W Varje
11786832 365 nm 4 W -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12862979 Leverantör UVP Leverantörsnummer 34003401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med 4w och 6w UV-lampor.
  • För användning med 4w och 6w UV-lampor
Specifikationer
Ljuskälla UV-A
Spänning 230 V
Wattal 6 W
Våglängd 365 nm
Diameter (engelska) 0,62 tum.
Diameter (metrisk) 15.8 mm
För användning med (utrustning) EL-serien UV-lampa, 3UV™ lampa, UVSL-26P uppladdningsbar UV-lampa, handhållen UV-lampa och medelstora UV-skåp
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 228.6 mm
Förpackningsmängd 1 st
Produkttyp UV lamprör