Läs mer
UVP Kompakt och handhållen UV-lampa utbytesrör
Produktkod. p-168209
Våglängd:
254 nm
365 nm
Wattal:
4 W
6 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12812979
Brand: UVP 34000301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med 4w och 6w UV-lampor.
  • För användning med 4w och 6w UV-lampor
Specifikationer
Ljuskälla UV-C
Spänning 115 V
Wattal 4 W
Våglängd 254 nm
För användning med (utrustning) EL-serien UV-lampa, 3UV™ lampa, UVG-4 mini UV-lampa, UVG-11, UVGL-25 kompakt UV-lampa, DE-1 och DE-4 Memorase™ EPROM suddgummi och medelstora UV-skåp
Längd (engelska) 5,31 tum
Längd (metrisk) 134.8 mm
Förpackningsmängd 1 st
Produkttyp UV lamprör