Läs mer
UVP Högpresterande Mineralight™ Displaylampor: Ersättningsrör
Produktkod. 11847104
Change view
Produkttyp:
Ersättande kortvågsrör
Ersättande långvågsrör
Ersättning Midwave Tube
Våglängd:
254 nm
302 nm
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Våglängd unitSize
11847104 Ersättande kortvågsrör 254 nm Varje
11776832 Ersättande långvågsrör 365 nm Varje
11766832 Ersättning Midwave Tube 302 nm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11847104 Leverantör UVP Leverantörsnummer 34007301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
UVP 25-watts rör ger timmars UV-belysning när de används med High-Performance Mineralight Displaylampor.
  • 25-watts UV-rör för stark belysning
  • Finns med 254nm, 302nm eller 365nm UV
  • Använd fästena som medföljer lampan för att fästa lampan i taket eller annan struktur för UV-belysning ovanför
  • Mått: 18,5 L x 4,75 W x 5 tum H
Fluorescens, Sterilisering, Inspektion
Specifications
Wattal 25 W
Våglängd 254 nm
För användning med (applikation) Fluorescens, sterilisering, inspektion
För användning med (utrustning) Modell UVLS-225D
Längd (engelska) 17,12 tum.
Längd (metrisk) 434.84 mm
Förpackningsmängd 1 st
Produkttyp Ersättande kortvågsrör