Läs mer
UVP J-serien fotovoltaiska UV-intensitetsmätare: Modell J-221
Produktkod. 12803039
Change view
Våglängd:
365nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd Förpackningsstorlek
12803039 365nm Varje
1 options
Produktkod. 12803039 Leverantör UVP Leverantörsnummer 97000301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fotovoltaiska UV-mätare i J-serien för att ta exakta och repeterbara avläsningar av UV-ljuskällor i antingen 365nm eller 254nm UV-området
  • Med två skalor för låg- och högintensitetsavläsningar
  • Mäter intensiteten av långvågig UV (365nm). Sensorn är känslig från 300 till 400nm med en toppkänslighet vid 365nm
  • För fjärravläsningar ansluter en 1,2 m sladd sensorn till mätaren
  • Två skalor mäter ett brett intervall av intensitet
  • Ett infrarött filter säkerställer exakta avläsningar vid mätning av ljuskällor som producerar infraröd strålning
  • Den 5x dämpningsskärm kan användas för lampmätningar med mycket hög intensitet
  • Mätare är självförsörjande för maximal portabilitet
Alla mätare och sensorer är individuellt serialiserade för spårbarhet av kalibrering. Kalibrering rekommenderas var sjätte månad och är certifierad för att uppfylla UVP:s publicerade standarder och går att spåra till NIST . Kalibreringar utförs på UVP:s fabrik.
Kvalitetskontroll
Specifikationer
Typ Fotovoltaisk UV-intensitetsmätare
För användning med (applikation) Noggranna och repeterbara avläsningar av långvågig UV
Våglängd 365nm