Läs mer
UVP Lampställ
Beskrivning
Ger enkel och bekväm handsfree-drift av UV-lampor
- Hus: Varierar från metallhölje med reptålig pulverlack till plasthölje
- Tillåter handsfree-manövrering av lampan
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (engelska) | 4,8 tum |
| Djup (metriskt) | 124 mm |
| För användning med (utrustning) | UV-lampa i EL-serien |
| Höjd (engelska) | 9,75 tum. |
| Höjd (metrisk) | 247 mm |
| Modell | J-124 |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Bredd (engelska) | 7,5 tum |
| Bredd (metrisk) | 190 mm |
| Produkttyp | Lampstativ |