Läs mer
UVP Lampställ
Produktkod. 11786812
Change view
Modell:
J-124
J-129
J-138
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
11786812 J-129 Varje
12611732 J-138 Varje
11718231 J-124 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11786812 Leverantör UVP Leverantörsnummer 98001603
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Ger enkel och bekväm handsfree-drift av UV-lampor
  • Hus: Varierar från metallhölje med reptålig pulverlack till plasthölje
  • Tillåter handsfree-manövrering av lampan
Specifikationer
Mått (L x B x H) 13 x 3 x 10,74 tum. (330 x 76 x 273 mm)
För användning med (utrustning) UV-lampa i EL-serien
Höjd (engelska) 10,74 tum.
Höjd (metrisk) 273 mm
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 330 mm
Modell J-129
Förpackningsmängd 1 st
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76 mm
Produkttyp Lampstativ