Läs mer
UVP Lampställ
Produktkod. 12611732
Change view
Modell:
J-124
J-129
J-138
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell unitSize
12611732 J-138 Varje
11786812 J-129 Varje
11718231 J-124 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12611732 Leverantör UVP Leverantörsnummer 18006301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger enkel och bekväm handsfree-drift av UV-lampor
  • Hus: Varierar från metallhölje med reptålig pulverlack till plasthölje
  • Tillåter handsfree-manövrering av lampan
Specifikationer
Mått (L x B x H) 13 x 3 x 10,74 tum. (330 x 76 x 273 mm)
För användning med (utrustning) UV-lampa i EL-serien
Höjd (engelska) 10,74 tum.
Höjd (metrisk) 273 mm
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 330 mm
Modell J-138
Förpackningsmängd 1 st
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76 mm
Produkttyp Lampstativ