Läs mer
UVP Lampställ
Produktkod. p-2621974
Modell:
J-124
J-129
J-138
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12611732
Brand: UVP 18006301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger enkel och bekväm handsfree-drift av UV-lampor
  • Hus: Varierar från metallhölje med reptålig pulverlack till plasthölje
  • Tillåter handsfree-manövrering av lampan
Specifikationer
Mått (L x B x H) 13 x 3 x 10,74 tum. (330 x 76 x 273 mm)
För användning med (utrustning) UV-lampa i EL-serien
Höjd (engelska) 10,74 tum.
Höjd (metrisk) 273 mm
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 330 mm
Modell J-138
Förpackningsmängd 1 st
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76 mm
Produkttyp Lampstativ