Läs mer
UVP Ersättningsrör för mini ultraviolett lampa
Produktkod. 11788231
Våglängd:
365 nm
365/312 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11788231
Brand: UVP 34000401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningsrör för lätta, kompakta och ekonomiska UV-lampor
Specifikationer
Wattal 4 W
Våglängd 365/312 nm
För användning med (utrustning) Modell UVGL-15 och UVSL-14P kompakt och mini handhållen UV-lampa
Längd (engelska) 5,31 tum
Längd (metrisk) 134.9 mm
Förpackningsmängd 1 st