Läs mer
UVP Ersättningsrör för mini ultraviolett lampa
Produktkod. p-2622137
Våglängd:
365 nm
365/312 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11796832
Brand: UVP 34001001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningsrör för lätta, kompakta och ekonomiska UV-lampor
Specifikationer
Wattal 4 W
Våglängd 365 nm
För användning med (utrustning) Modell UVL-4, UVL-23R handhållen UV-lampa och mini UV-lampa
Förpackningsmängd 1 st