Läs mer
UVP Mini UV-lampor
Våglängd:
365 nm
365/254 nm
Ljuskälla:
UV-A
UV-A, UV-C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Kräver fyra AA- batterier (ingår ej).
- Batteridrivna 4 watts lampor med lätt design i fickstorlek
- Har slagtåligt plasthölje med fäst nylonrem
- Välj bland modeller med 254nm eller 365nm UV eller en kombination av båda
- Tillämpningar inkluderar fluorescens och inspektion för fältanvändning
†Relativ intensitet vid 3 tum. (7,6 cm).
Specifikationer
Specifikationer
| Ljuskälla | UV-A, UV-C |
| Wattal | 4 W |
| Våglängd | 365/254 nm |
| Material för fodral | Plast |
| Djup (engelska) | 2,2 tum |
| Djup (metriskt) | 56 mm |
| Mått (L x B) | 6,25 x 1 tum. (159 x 25 mm) |
| För användning med (applikation) | Fluorescens och inspektion för fältanvändning, industriella inspektioner, laboratorium och lapidary |
| Längd (engelska) | 6,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 159 mm |
| Visa mer |