Läs mer
UVP Mini UV-lampor
Produktkod. p-168257
Våglängd:
365 nm
365/254 nm
Ljuskälla:
UV-A
UV-A, UV-C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10015274
Brand: UVP 95012505
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Kräver fyra AA- batterier (ingår ej).
Batteridriven och används som bärbar lampa för industri-, laboratorie-, lapidär- och fältinspektioner.
  • Batteridrivna 4 watts lampor med lätt design i fickstorlek
  • Har slagtåligt plasthölje med fäst nylonrem
  • Välj bland modeller med 254nm eller 365nm UV eller en kombination av båda
  • Tillämpningar inkluderar fluorescens och inspektion för fältanvändning
†Relativ intensitet vid 3 tum. (7,6 cm).
Specifikationer
Ljuskälla UV-A
Wattal 4 W
Våglängd 365 nm
Material för fodral Plast
Djup (engelska) 2,2 tum
Djup (metriskt) 56 mm
Mått (L x B) 6,25 x 1 tum. (159 x 25 mm)
För användning med (applikation) Fluorescens och inspektion för fältanvändning, industriella inspektioner, laboratorium och lapidary
Längd (engelska) 6,25 tum.
Längd (metrisk) 159 mm
Förpackningsmängd 1 st
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25 mm
Produkttyp Handhållen Mini UV-lampa