Läs mer
UVP MRL-58 Flerstrålar lamprör
Våglängd:
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- UV-rör
- 8w glödlampa
- 365 nm
Användningsområden:
Gelelektrofores, Nukleinsyravisualisering, DNA-analys, Biokemisk testning
Specifikationer
Specifikationer
| Wattal | 8 W |
| Våglängd | 365 nm |
| För användning med (utrustning) | MRL-58 flerstrålningslampa och Visi-Blue™ transilluminator |
| Längd (engelska) | 11,33 tum |
| Längd (metrisk) | 287.7 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |