Läs mer
UVP Pen-Ray™ Fältpaket
Beskrivning
- Lättvikt (0,3 lb.) och tillräckligt liten för att få plats i fickan
- Kan bäras av bältesklämman som är fäst vid strömförsörjningen
- Upplyst längd: 1,75 tum. (44,5 mm)
- Total längd: 4,25 tum. (108 mm)
- Kvarts/handtagsdiameter: 0,375 tum. (9,5 mm)
- Mått: 3,75 L x 2,38 W x 1 tum. H (95,25 x 60,45 x 25,4 mm)
Fältinspektioner, spektroskopi, fluorometri, våglängdskalibrering
Specifikationer
Specifikationer
| Våglängd | 365 nm |
| Mått (L x B x H) | 3,75 x 2,38 x 1 tum. (95,2 x 60,4 x 25,4 mm) |
| För användning med (applikation) | Fältinspektioner, spektroskopi, fluorometri, våglängdskalibrering |
| Höjd (engelska) | 1 tum |
| Höjd (metrisk) | 25.4 mm |
| Längd (engelska) | 3,75 tum |
| Längd (metrisk) | 95.2 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Bredd (engelska) | 2,38 tum. |
| Bredd (metrisk) | 60.4 mm |