Läs mer
UVP Pen-Ray™ Fältpaket
Produktkod. 12853828
Change view
Våglängd:
254 nm
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängd Förpackningsstorlek
12853828 254 nm Varje
12843828 365 nm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12853828 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95025602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8060.00 SEK
    5518.54 SEK / Paket med 1
    Save 2541.46 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Inkluderar en Pen-Ray™ UV-ljuskälla och en DC-strömförsörjning (med 9V batteri) i en kompakt, bärbar förpackning
  • Lättvikt (0,3 lb.) och tillräckligt liten för att få plats i fickan
  • Kan bäras av bältesklämman som är fäst vid strömförsörjningen
  • Upplyst längd: 1,75 tum. (44,5 mm)
  • Total längd: 4,25 tum. (108 mm)
  • Kvarts/handtagsdiameter: 0,375 tum. (9,5 mm)
  • Mått: 3,75 L x 2,38 W x 1 tum. H (95,25 x 60,45 x 25,4 mm)
Fältinspektioner, spektroskopi, fluorometri, våglängdskalibrering
Specifikationer
Våglängd 254 nm
Mått (L x B x H) 3,75 x 2,38 x 1 tum. (95,2 x 60,4 x 25,4 mm)
För användning med (applikation) Fältinspektioner, spektroskopi, fluorometri, våglängdskalibrering
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Längd (engelska) 3,75 tum
Längd (metrisk) 95.2 mm
Förpackningsmängd 1 st
Bredd (engelska) 2,38 tum.
Bredd (metrisk) 60.4 mm