Läs mer
UVP Ersättnings UV-ljusrör
Specifikationer
Specifikationer
| Wattal | 6 W |
| Våglängd | 302 nm |
| För användning med (utrustning) | EL-serien UV-lampa, 3UV™ lampa, handhållen UV-lampa, medelstora UV-skåp, bänkbara UV-transilluminatorer |
| Längd (engelska) | 8,3 tum |
| Längd (metrisk) | 210.8 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |