Läs mer
UVP Ersättnings UV-ljusrör
Våglängd:
302 nm
365 nm
Wattal:
6 W
15 W
20 W
40 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Wattal | 20 W |
| Våglängd | 365 nm |
| För användning med (utrustning) | Modell XX-20BLB UV-bänkslampa |
| Längd (engelska) | 23 tum |
| Längd (metrisk) | 584.2 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Produkttyp | Ersättande UV-ljusrör |