Läs mer
UVP Ersättnings UV-rör
Produktkod. 11798231
Change view
Våglängd:
254 nm
302 nm
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängd Förpackningsstorlek
11798231 302 nm Varje
12862989 365 nm Varje
12822989 254 nm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11798231 Leverantör UVP Leverantörsnummer 34004201
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
För användning med 8w UV-lampor.
  • För användning med 8w UV-lampor
Specifikationer
Wattal 8 W
Våglängd 302 nm
För användning med (utrustning) CL-1000M tvärbindare, TMW-20 och bänkseriens transilluminator och EL-serien UV-lampa
Produkttyp Ersättnings UV-rör