Läs mer
UVP Ersättnings UV-rör
Produktkod. 12862989
Change view
Våglängd:
254 nm
302 nm
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängd unitSize
12862989 365 nm Varje
12822989 254 nm Varje
11798231 302 nm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12862989 Leverantör UVP Leverantörsnummer 34000601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med 8w UV-lampor.
  • För användning med 8w UV-lampor
Specifikationer
Wattal 8 W
Våglängd 365 nm
För användning med (utrustning) Modell TLW-20 transilluminator, modell CL-1000 tvärbindare, modeller 2UV och 3UV transilluminator och EL-serien UV-lampa
Längd (engelska) 11,33 tum
Längd (metrisk) 28.7 cm
Produkttyp Ersättnings UV-rör