Läs mer
UVP Ersättnings UV-rör
Produktkod. p-2819301
Våglängd:
254 nm
302 nm
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12862989
Brand: UVP 34000601
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med 8w UV-lampor.
  • För användning med 8w UV-lampor
Specifikationer
Wattal 8 W
Våglängd 365 nm
För användning med (utrustning) Modell TLW-20 transilluminator, modell CL-1000 tvärbindare, modeller 2UV och 3UV transilluminator och EL-serien UV-lampa
Längd (engelska) 11,33 tum
Längd (metrisk) 28.7 cm
Produkttyp Ersättnings UV-rör