Läs mer
UVP Standard Mercury Pen-Ray Modeller
Produktkod. 11709074
Change view
Våglängd:
254 nm
365 nm
Diameter (metrisk) lins:
6,5 mm
9,5 mm
Diameter (metrisk):
9,5 mm
12,7 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Våglängd Diameter (metrisk) lins Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11709074 254 nm 6,5 mm 9,5 mm Varje
11739074 254 nm 9,5 mm 12,7 mm Varje
11719074 365 nm 9,5 mm 9,5 mm Varje
11729074 365 nm 6,5 mm 9,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11709074 Leverantör UVP Leverantörsnummer 90001201
Beräknad leverans: 18-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
16 tum (41 cm) sladd och standard 2-stiftskontakt ansluter lampa till separat transformatorströmförsörjning (ingår ej—
Lågtrycks-kvicksilvergasurladdningslampor är idealiska för små öppningar som kräver spektroskopisk våglängdskalibrering, sterilisering, UV-härdning eller fluorescensdetektion.
Handhållna, lågtrycks UV-lampor
  • Idealisk för insättning i små öppningar för spektroskopisk våglängdskalibrering, sterilisering, UV-härdning eller fluorescensdetektion
  • Arbeta vid lägre temperaturer och intensiteter, vilket ger stabil hög effekt upp till 5000 timmar.
  • Använd lågtrycks-, kvicksilvergasurladdningslampor med dubbelhåls kvartskonstruktion
  • Elektroderna är placerade på änden för enkel installation
  • Relativ intensitet vid 3/4 tums avstånd (1,9 cm): 4400 μw/cm 2
  • Våglängd: 254nm
Specifikationer
Spänning 800 V
Våglängd 254 nm
Diameter (metrisk) 9,5 mm
Diameter (metrisk) lins 6,5 mm
För användning med (applikation) För insättning i små öppningar för spektroskopisk våglängdskalibrering, sterilisering, UV-härdning eller fluorescensdetektion
Längd (engelska) 4-3/4 tum.
Längd (metrisk) 120.6 mm
Ljusintensitet 1213μ W/cm 2 , 365 nm vid 3/4 tum. (1,9 cm), med 20mA AC lampström
Nödvändiga tillbehör 16 tum (41 cm) sladd och standard 2-stiftskontakt
Produkttyp Kvicksilverlampa