Läs mer
UVP Standard Mercury Pen-Ray Modeller
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Våglängd:
254 nm
365 nm
Diameter (metrisk) lins:
6.5 mm
9.5 mm
Diameter (metrisk):
9.5 mm
12.7 mm
Förpackningsstorlek
Varje
Beskrivning
Kräver
16 tum (41 cm) sladd och standard 2-stiftskontakt ansluter lampa till separat transformatorströmförsörjning (ingår ej—
Handhållna, lågtrycks UV-lampor
- Idealisk för insättning i små öppningar för spektroskopisk våglängdskalibrering, sterilisering, UV-härdning eller fluorescensdetektion
- Arbeta vid lägre temperaturer och intensiteter, vilket ger stabil hög effekt upp till 5000 timmar.
- Använd lågtrycks-, kvicksilvergasurladdningslampor med dubbelhåls kvartskonstruktion
- Elektroderna är placerade på änden för enkel installation
- Relativ intensitet vid 3/4 tums avstånd (1,9 cm): 4400 μw/cm 2
- Våglängd: 254nm
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 800 V |
| Våglängd | 365 nm |
| Diameter (metrisk) | 9.5 mm |
| Diameter (metrisk) lins | 6.5 mm |
| För användning med (applikation) | För insättning i små öppningar för spektroskopisk våglängdskalibrering, sterilisering, UV-härdning eller fluorescensdetektion |
| Längd (engelska) | 4-3/4 tum. |
| Längd (metrisk) | 120.6 mm |
| Ljusintensitet | 1213μ W/cm 2 , 365 nm vid 3/4 tum. (1,9 cm), med 20mA AC lampström |
| Nödvändiga tillbehör | 16 tum (41 cm) sladd och standard 2-stiftskontakt |
| Produkttyp | Kvicksilverlampa |