Läs mer
UVP PhotoDoc-It™ Bildsystem
Modell:
LM-20
LM-26
M20V
PhotoDoc-It 70
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Den digitala färgkameran har en upplösning på 10 megapixlar - användaren kan se bilder direkt på kameran eller (tillval) LCD-färgskärmen.
- Den lätta metallhuven ger en kompakt mörkrumsmiljö.
- Bilder sparas på kamerans minneskort eller skrivs omedelbart ut som 4x6 tum till låg kostnad, färgutskrifter med hjälp av budgetfotoskrivaren som ingår.
- En Ethidium™ Bromidfilter för fluorescerande färgade geler (580 till 630nm) ingår inuti huven och kan bytas mot andra filtertyper.
- Ett kombinationslås säkrar kameran i mörkrummet. LCD som visas på bilden är ett valfritt tillbehör. Mått: 337 mm x 241 mm x 432 mm PhotoDoc-It system är en mycket låg kostnadslösning för att fånga, skriva ut och spara färgbilder för grundläggande geldokumentation utan behov av film.
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230V |
| Djup (metriskt) | 241mm |
| Filtertyp | EtBr Röd |
| Pixelstorlek | 16 MP |
| Höjd (metrisk) | 432mm |
| Transilluminator | Ja |
| Våglängd | 302-365nm |
| Bredd (metrisk) | 337mm |
| Modell | M20V |
| Räckvidd | 302-365nm |
| Visa mer |