Läs mer
UVP C-15G Mini Chromato-Vue™ UV-skåp
Produktkod. 12823838
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning unitSize
12823838 230 V Varje
1 options
Produktkod. 12823838 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95007207
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa skåp för utbildningsändamål, visning av mineraler och andra applikationer. UVP™ C-15G Mini Chromato-Vue™ UV-skåp ger en mörkrumsmiljö med UV-fluorescens för visning av material.
  • Designad med en metallbotten och plastöverdel
  • Inkluderar en UVGL-58 UV-lampa
  • Skåpets bottenpanel är avtagbar
  • Lampan sitter tätt ovanpå skåpet
  • Ett kontrastkontrollfilter absorberar UV-energi och skyddar ögonen
  • Viewport i mjuk gummi ger en bekväm visningsyta med plats för glasögon
  • Lätt åtkomstgardin blockerar externt ljus från skåpets insida
  • Lampor till övriga miniskåp beställs separat
Specifikationer
Spänning 230 V
Djup (metriskt) 229mm
Höjd (metrisk) 305mm
Bredd (metrisk) 267mm
Modell C-15G
Förpackningsmängd 1 förpackning
För användning med (applikation) Mineralogi, laboratoriefluorescens, sterilisering, fältundersökning
Produkttyp UV-skåp