Läs mer
UVP UV-blockerande glasögon
Descripción
- Designad för att blockera ultraviolett strålning på 254 till 365nm samt långvågigt blått dis
- Ger optimal kontrast vid tittande och minskar tröttheten i ögonen
- Tillverkad av specialformulerad plast som erbjuder optimal kontrast och minskar trötthet i ögonen
- Lättviktsdesign och flexibel gummitripp för bekväm bäring
- Luftventiler
- Mått: 76x 210 mm (3x 6 tum)
Compliance
Glasögon och ansiktsskydd uppfyller ANSI-Z87.1 1986-specifikationerna för ögon- och ansiktsskyddsanordningar
Garantía
Ett års garanti för reparation eller utbyte
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Glasögon |
| Linsmaterial | Plast |
- För exponeringsperioder längre än åtta timmar eller för ultravioletta våglängder-
- andra än 254nm till 365nm, se dokument HSM 73-11009 Kriterier för en rekommenderad standard ... Yrkesmässig exponering för ultraviolett strålning publicerad av US Department of Health, Education and Welfare.
- Glasögon är designade för att skydda ögon, ansikte och/eller neck. Försiktighet måste iakttas för att skydda andra delar av kroppen från allvarliga brännskador på huden i samband med kortvågig UV-strålning. Undvik att lysa någon ultraviolett lampa på reflekterande ytor. Bär skyddskläder och hudkräm.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?