Läs mer
UVP UV-blockerande glasögon
Produktkod. 12324749
Change view
Linsmaterial:
Plast
Polykarbonat
Produkttyp:
Glasögon
UVC-303 glasögon
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Linsmaterial Produkttyp unitSize
12324749 Polykarbonat UVC-303 glasögon Varje
12314789 Plast Glasögon Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12324749 Leverantör UVP Leverantörsnummer 98000201
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Designad för att blockera ultraviolett strålning på 254 till 365nm samt långvågigt blått dis. UVP™ UV-blockerande glasögon ger optimal kontrast i synen och minskar tröttheten i ögonen med glasögon, glasögon och ansiktsskydd som minimerar ögon- och ansikts-UV-exponering.
  • Designad för att blockera ultraviolett strålning på 254 till 365nm samt långvågigt blått dis
  • Ger optimal kontrast vid tittande och minskar tröttheten i ögonen
UVC-303 glasögon
  • Tillverkad av slagtålig polykarbonat
  • Topp- och sidoskyddsdesign
  • Mått: 51x 152 mm (2x 6 tum)
Uppfyllande
Glasögon och ansiktsskydd uppfyller ANSI-Z87.1 1986-specifikationerna för ögon- och ansiktsskyddsanordningar
Garanti
Ett års garanti för reparation eller utbyte
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Överensstämmer med ANSI Z87.1; NIOSH
Linsbeläggning UV-behandlad
Produkttyp UVC-303 glasögon
För användning med (utrustning) UV-blockerande ansiktsskydd
Linsmaterial Polykarbonat
  • För exponeringsperioder längre än åtta timmar eller för ultravioletta våglängder-
  • andra än 254nm till 365nm, se dokument HSM 73-11009 Kriterier för en rekommenderad standard ... Yrkesmässig exponering för ultraviolett strålning publicerad av US Department of Health, Education and Welfare.
  • Glasögon är designade för att skydda ögon, ansikte och/eller neck. Försiktighet måste iakttas för att skydda andra delar av kroppen från allvarliga brännskador på huden i samband med kortvågig UV-strålning. Undvik att lysa någon ultraviolett lampa på reflekterande ytor. Bär skyddskläder och hudkräm.