Läs mer
UVP UV-blockerande glasögon
Produktkod. p-2622568
Linsmaterial:
Plast
Polykarbonat
Produkttyp:
Glasögon
UVC-303 glasögon
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12324749
Brand: UVP 98000201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att blockera ultraviolett strålning på 254 till 365nm samt långvågigt blått dis. UVP™ UV-blockerande glasögon ger optimal kontrast i synen och minskar tröttheten i ögonen med glasögon, glasögon och ansiktsskydd som minimerar ögon- och ansikts-UV-exponering.
  • Designad för att blockera ultraviolett strålning på 254 till 365nm samt långvågigt blått dis
  • Ger optimal kontrast vid tittande och minskar tröttheten i ögonen
UVC-303 glasögon
  • Tillverkad av slagtålig polykarbonat
  • Topp- och sidoskyddsdesign
  • Mått: 51x 152 mm (2x 6 tum)
Uppfyllande
Glasögon och ansiktsskydd uppfyller ANSI-Z87.1 1986-specifikationerna för ögon- och ansiktsskyddsanordningar
Garanti
Ett års garanti för reparation eller utbyte
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Överensstämmer med ANSI Z87.1; NIOSH
Linsbeläggning UV-behandlad
Produkttyp UVC-303 glasögon
För användning med (utrustning) UV-blockerande ansiktsskydd
Linsmaterial Polykarbonat
  • För exponeringsperioder längre än åtta timmar eller för ultravioletta våglängder-
  • andra än 254nm till 365nm, se dokument HSM 73-11009 Kriterier för en rekommenderad standard ... Yrkesmässig exponering för ultraviolett strålning publicerad av US Department of Health, Education and Welfare.
  • Glasögon är designade för att skydda ögon, ansikte och/eller neck. Försiktighet måste iakttas för att skydda andra delar av kroppen från allvarliga brännskador på huden i samband med kortvågig UV-strålning. Undvik att lysa någon ultraviolett lampa på reflekterande ytor. Bär skyddskläder och hudkräm.