Läs mer
UVP UVX Radiometer: Dämpare
Produktkod. 11891563
Change view
För användning med (applikation):
Utökar läsområdet upp till 200mW/cm 2
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
11891563 Utökar läsområdet upp till 200mW/cm 2 Varje
1 options
Produktkod. 11891563 Leverantör UVP Leverantörsnummer 98003501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Digital UVX Radiometer ansluts till en av de tre utbytbara sensorerna (säljs separat) för att mäta 254nm, 365nm eller 302nm UV-våglängder.
  • UVX:s räckviddsomkopplare erbjuder val från tre intensitetsintervall: 0 till 20 mW/cm 2 , 0 till 2000 mikroW/cm 2 och 0 till 200 mikroW/cm 2
  • En port för anslutning av en sjökortsskrivare (ingår ej) möjliggör kontinuerlig övervakning
  • Konverteringshastighet: 2,8 avläsningar/sekund
  • Display: 3,5-siffrig LCD
  • Noggrannhet:± 2 %
  • Sensorernas noggrannhet:± 5 % (inkluderar NIST standard)
  • Mått: 6,2 L x 3,6 W x 2 tum H (157 x 91 x 51 mm)
UVX-radiometer : Drivs av ett 9-volts batteri i upp till 120
timmar 10:1 dämpare : Förlänger avläsningsområdet upp till 200mW/cm 2
Sensorer säljs separat.
Kvalitetskontroll
Specifikationer
Typ Dämpare, 10:1
För användning med (applikation) Utökar läsområdet upp till 200mW/cm 2