Läs mer
UVP UVX-radiometer: UVX-36-sensor
Produktkod. 11871563
Change view
Våglängd:
365nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd Förpackningsstorlek
11871563 365nm Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11871563 Leverantör UVP Leverantörsnummer 97001602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5675.00 SEK
    4148.82 SEK / Paket med 1
    Save 1526.18 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Digital UVX-radiometer ansluts till en av de tre utbytbara sensorerna (säljs separat) för att mäta 254nm, 365nm eller 302nm UV-våglängder
  • UVX:s räckviddsomkopplare erbjuder val från tre intensitetsintervall: 0 till 20 mW/cm 2 , 0 till 2000 mikroW/cm 2 och 0 till 200 mikroW/cm 2
  • En port för anslutning av en sjökortsskrivare (ingår ej) möjliggör kontinuerlig övervakning
  • Konverteringshastighet: 2,8 avläsningar/sekund
  • Display: 3,5-siffrig LCD
  • Noggrannhet:± 2 %
  • Sensorernas noggrannhet:± 5 % (inkluderar NIST standard)
  • Mått: 6,2 L x 3,6 W x 2 tum H (157 x 91 x 51 mm)
UVX-radiometer : Drivs av ett 9-volts batteri i upp till 120
timmar 10:1 dämpare : Förlänger avläsningsområdet upp till 200mW/cm 2
Sensorer säljs separat.
Kvalitetskontroll
Specifikationer
Typ UVX-36 sensor
För användning med (utrustning) UVX-radiometer UVP97001502
Våglängd 365nm