Läs mer
UVP UVX radiometer
Produktkod. 11866912
Change view
Mäter 254nm, 365nm eller 302nm UV-våglängder
Produktkod.
11866912 Mäter 254nm, 365nm eller 302nm UV-våglängder
1 options
Produktkod. 11866912 Leverantör UVP Leverantörsnummer 97001502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Digital UVX-radiometer ansluts till en av de tre utbytbara sensorerna (säljs separat) för att mäta 254nm, 365nm eller 302nm UV-våglängder
  • UVX:s räckviddsomkopplare erbjuder val från tre intensitetsintervall: 0 till 20 mW/cm 2 , 0 till 2000 mikroW/cm 2 och 0 till 200 mikroW/cm 2
  • En port för anslutning av en sjökortsskrivare (ingår ej) möjliggör kontinuerlig övervakning
  • Konverteringshastighet: 2,8 avläsningar/sekund
  • Display: 3,5-siffrig LCD
  • Noggrannhet:± 2 %
  • Sensorernas noggrannhet:± 5 % (inkluderar NIST standard)
  • Mått: 6,2 L x 3,6 W x 2 tum H (157 x 91 x 51 mm)
UVX-radiometer : Drivs av ett 9-volts batteri i upp till 120
timmar 10:1 dämpare : Förlänger avläsningsområdet upp till 200mW/cm 2
Sensorer säljs separat.
Kvalitetskontroll
Specifikationer
Typ UVP UVX radiometer
För användning med (applikation) Mät 254nm, 365nm eller 302nm UV-våglängder