Läs mer
UVP UVP XX-15 exponeringsställ
För användning med (utrustning):
Modell XX-15 bänklampa
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- XX-15 lampmodeller kan fästas på exponeringsstativet för exponering av material för ultraviolett ljus
- Hylla är justerbar till olika nivåer för att ställa in avstånd från UV-källa
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (engelska) | 6 tum |
| Djup (metriskt) | 152.4 mm |
| För användning med (utrustning) | Modell XX-15 bänklampa |
| Höjd (engelska) | 13 tum |
| Höjd (metrisk) | 330.2 mm |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Bredd (engelska) | 20 tum |
| Bredd (metrisk) | 508 mm |
| Produkttyp | Exponeringsställ |