Läs mer
Grant Instruments™ UWB-DS - Avloppspropp, 5 st
Produktkod. 16585770
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Typ:
Avloppspropp
Kvantitet:
5-pack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Kvantitet
16585770 Avloppspropp 5-pack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 16585770 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer UWBDS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
UWB-DS Dräneringspropp för användning med SAP och JBN-bad 12 L och över. OBS! Rekommenderas vid användning av värmeöverföringspärlor, för att förhindra att pärlor kommer in i avloppshålet.
  • Paket om 5
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Avloppspropp
    Kvantitet 5-pack